Fontos dokumentumok
SML0569
RO-3306
≥98% (HPLC), powder, CDK1 inhibitor
Szinonimák:
(5Z)-5-Quinolin-6-ylmethylene-2-[(thiophen-2-ylmethyl)-amino]-thiazol-4-one, 5-(6-Quinolinylmethylene)-2-[(2-thienylmethyl)amino]-4(5H)-thiazolone
About This Item
Javasolt termékek
product name
RO-3306, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
off-white to brown
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1N=C(NCC2=CC=CS2)S/C1=C\C3=CC4=C(C=C3)N=CC=C4
InChI
1S/C18H13N3OS2/c22-17-16(24-18(21-17)20-11-14-4-2-8-23-14)10-12-5-6-15-13(9-12)3-1-7-19-15/h1-10H,11H2,(H,20,21,22)/b16-10-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOLMRFUGOINFDQ-YBEGLDIGSA-N
Alkalmazás
- To study the significance of CA4-mediated cytotoxicity in mitotic arrest
- In cell cycle synchronization to conduct a study on proteomics
- As a CDK1 inhibitor, to prevent early mitotic entry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Review properties, activators and inhibitors, and available products for researching cyclin-dependent kinases (CDKs).