422000
Kenpaullone
A potent, cell-permeable, and reversible inhibitor of glycogen synthase kinase-3β (IC₅₀ = 230 nM), Lck (IC₅₀ = 470 nM), and cyclin-dependent kinases (Cdks).
Szinonimák:
Kenpaullone, 9-Bromo-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-one, NSC-664704
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow-brown
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C16H11BrN2O/c17-9-5-6-14-11(7-9)12-8-15(20)18-13-4-2-1-3-10(13)16(12)19-14/h1-7,19H,8H2,(H,18,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQUXFYAWXPMDOE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Buolamwini, J.K. 2000. Curr. Pharm. Des.6, 379.
Schultz, C., et al. 1999. J. Med. Chem. 42, 2909.
Zaharevitz, D.W., et al. 1999. Cancer Res. 59, 2566.
WGK
WGK 3