K2628
Ketotifen fumarate salt
≥99% (TLC), powder, H₁ histamine receptor antagonist
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ketotifen fumarate salt,
form
powder
Minőségi szint
kezdeményező
Novartis
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCC(\CC1)=C2/c3ccccc3CC(=O)c4sccc24
InChI
1S/C19H19NOS.C4H4O4/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNQQEYBLVYAWNX-WLHGVMLRSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269) , PDE7B(27115)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3