Fontos dokumentumok
M6940
Modafinil
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule IV
szín
white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
kezdeményező
Teva
SMILES string
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFGHCGITMMYXAQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A3(6531)
rat ... Slc6a3(24898)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)