Fontos dokumentumok
PHR1810
Tadalafil
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Tadalafil
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001417
traceable to USP 1642879
API-család
tadalafil
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N21[C@H](Cc3c4c([nH]c3[C@H]2c5cc6c(cc5)OCO6)cccc4)C(=O)N(CC1=O)C
InChI
1S/C22H19N3O4/c1-24-10-19(26)25-16(22(24)27)9-14-13-4-2-3-5-15(13)23-20(14)21(25)12-6-7-17-18(8-12)29-11-28-17/h2-8,16,21,23H,9-11H2,1H3/t16-,21-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOXKDUGGOYFFRN-IIBYNOLFSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Tadalafil is a phosphodiesterase type 5 inhibitor that prevents the hydrolysis of cyclic adenosine monophosphate and cyclic guanosine monophosphate.
Alkalmazás
- Square-wave voltammetric (SWV) determination of tadalafil in pharmaceutical samples using a boron-doped diamond electrode (BDDE)
- Development of multi-walled and vertically oriented carbon nanotubes (voMWCNT) based electrochemical sensor for the detection of tadalafil in pharmaceutical samples
- Simultaneous determination of sildenafil, tadalafil, and vardenafil in pharmaceutical preparations by a high-temperature gas chromatography/mass spectrometry (HTGC/MS) method
- Development and validation of spectrophotometric methods for the combined analysis of dapoxetine hydrochloride and tadalafil in bulk and pharmaceutical dosage forms
- Spectrophotometric quantification of tamsulosin hydrochloride and tadalafil in their combined pharmaceutical preparation, following International Conference on Harmonization (ICH) guidelines
Analízis megjegyzés
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3