Fontos dokumentumok
K0629
Sodium 4-methyl-2-oxovalerate
leucine metabolite
Szinonimák:
α-Ketoisocaproic acid sodium salt, 4-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt, 4-Methyl-2-oxovaleric acid sodium salt, Ketoleucine sodium salt
Teszt
>98% (TLC)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
mp
275 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(C)CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXFAZKRLPPMQEO-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?