Fontos dokumentumok
198978
3-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt
≥98%
Szinonimák:
2-Keto-3-methylvaleric acid sodium salt, 3-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt, Ketoisoleucine sodium salt
Teszt
≥98%
form
powder
mp
204-206 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
[Na+].CCC(C)C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMDJDLCNOXJGKC-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?