Fontos dokumentumok
11383221001
Roche
BCIP
solution, >95% (HPLC), pkg of 3 mL (150 mg)
Szinonimák:
4-toluidine salt
About This Item
Javasolt termékek
leírás
4-toluidine salt
Minőségi szint
Teszt
>95% (HPLC)
Forma
solution
kiszerelés
pkg of 3 mL (150 mg)
gyártó/kereskedő neve
Roche
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Southern blot
- Northern blot
- Western blot
- Colony and plaque hybridization
- In situ hybridization
Minőség
Elv
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 Dermal - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?