Fontos dokumentumok
I10406
Iodonitrotetrazolium chloride
95%
Szinonimák:
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium Violet, INT
Teszt
95%
szennyeződések
<5% methyl alcohol
mp
240 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-[n+]2nc(nn2-c3ccc(I)cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H13IN5O2.ClH/c20-15-6-8-16(9-7-15)23-21-19(14-4-2-1-3-5-14)22-24(23)17-10-12-18(13-11-17)25(26)27;/h1-13H;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?