Fontos dokumentumok
58030
Iodonitrotetrazolium chloride
BioReagent, ≥97.0% (calc. on dry substance, NT)
Szinonimák:
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium Violet, INT
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (calc. on dry substance, NT)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
~245 °C (dec.)
oldhatóság
methanol: water (1:1): 50 mg/mL, very faintly turbid, very deep yellow (hot)
alkalmazás(ok)
histology
SMILES string
[Cl-].[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-[n+]2nc(nn2-c3ccc(I)cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H13IN5O2.ClH/c20-15-6-8-16(9-7-15)23-21-19(14-4-2-1-3-5-14)22-24(23)17-10-12-18(13-11-17)25(26)27;/h1-13H;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3