Fontos dokumentumok
SML1842
Ibuprofen Arginate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetate, L-arginine (1:1), (S)-1-(4-Amino-4-carboxybutyl)guanidinium 2-(4-isobutylphenyl)propanoate, Ibu-L-Arg, Ibuprofen L-arginine, Ibuprofen arginine
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(CC1=CC=C(C(C([O-])=O)C)C=C1)C.O=C(O)[C@@H](N)CCCNC([NH3+])=N
InChI
1S/C13H18O2.C6H14N4O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15;7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15);4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t;4-/m.0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GCCOJNYCFNSJII-VWMHFEHESA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)