Fontos dokumentumok
14504
Poly(ethylene glycol) bis(amine)
Mw 6,000, carboxyl reactive, amine
Szinonimák:
Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-aminoethyl)polyethylene glycol, Diaminopolyethylene glycol, PEG-diamine, Polyoxyethylene bis(amine)
About This Item
Javasolt termékek
product name
Poly(ethylene glycol) bis(amine), Mw 6,000
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω-end
amine
α-end
amine
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?