Fontos dokumentumok
A68203
6-Aminonicotinamide
99%
Szinonimák:
6AN, 6-Aminopyridine-3-carboxamide
Teszt
99%
Forma
powder
mp
245-248 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)c1ccc(N)nc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- For the synthesis of 6-substituted imidazo[1,2-a]pyridines with potential application as chemotherapeutic drugs.
- In the dehydrative N-monobenzylation.
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?