Fontos dokumentumok
57858
Sodium iodoacetate
BioUltra, ≥99.5% (NT)
Szinonimák:
Iodoacetic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (NT)
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% water
mp
208 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
methanol: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Abszorpció
cut-off at 335 nm in methanol at 0.1 M
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
406.4 °F
Lobbanási pont (C)
208 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?