Fontos dokumentumok
S8809
Monoclonal Anti-Sodium Channel, Pan antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone K58/35, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Sodium Channel Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
K58/35, monoclonal
faj reaktivitás
mammals
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1 μg/mL using sciatic and optic nerve sections; cultured hypocampal neurons
western blot: 1 μg/mL using crude brain membrane prep (rat)
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
mouse ... Scn10a(20264) , Scn11a(24046) , Scn1a(20265) , Scn3a(20269) , Scn4a(110880) , Scn5a(20271) , Scn8a(20273) , Scn9a(20274)
rat ... Scn10a(29571) , Scn11a(29701) , Scn1a(81574) , Scn3a(497770) , Scn4a(25722) , Scn5a(25665) , Scn8a(29710) , Scn9a(78956)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunohistochemistry(1:50)
- immunostaining (1:200)
- immunofluorescence
- immunocytochemistry (1:100)