Fontos dokumentumok
129453
3-Indoleacetonitrile
98%
Szinonimák:
(3-Indolyl)acetonitrile, 3-(Cyanomethyl)indole, IAN, Indolylacetonitrile, NSC 523272
Teszt
98%
Forma
solid
bp
157-160 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
N#CCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H8N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMCPFOBLJMLSNX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Histone deacetylase inhibitors
- Potential kinase inhibitors
- Kv7/KCNQ potassium channel activators
- Kinesin-Specific MKLP-2 Inhibitor
- Pesticides
- Potential PET cancer imaging agents
- Agonists of the Farnesoid X Receptor (FXR) as atherosclerosis treatment
- Butyrylcholinesterase inhibitors
- Necroptosis inhibitors
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?