Merck
286281
Indole-3-acetamide
98%
Szinonimák:
3-Indolylacetamide, NSC 1969
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H10N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
148-150 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
SMILES string
NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H10N2O/c11-10(13)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5H2,(H2,11,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOAMBXDOGPRZLP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Indole-3-acetamide is an auxin precursor.
Alkalmazás
Indole-3-acetamide was used in the synthesis of [5.5.6.6]diazafenestrane skeleton and indole-3-acetic acid.
Reactant for the synthesis of:
  • PET agent for imaging of protein kinase C
  • A potential agent against Prion Disease
  • Protein kinase C (PKC) inhibitor bisindolylmaleimide IV
  • Glycogen synthase kinase-3ß (GSK-3ß) inhibitors
  • Inhibitors of CaMKIId
  • A VEGF inhibitor
  • JAK3 inhibitors
  • Inhibitors of NAD+-Dependent Histone Deacetylases
  • Inhibitors of human adipocyte fatty acid-binding protein
  • Cyclin-dependent kinase inhibitors
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Stephan Pollmann et al.
Phytochemistry, 62(3), 293-300 (2003-03-07)
Acylamidohydrolases from higher plants have not been characterized or cloned so far. AtAMI1 is the first member of this enzyme family from a higher plant and was identified in the genome of Arabidopsis thaliana based on sequence homology with the
Christian O Dimkpa et al.
Applied and environmental microbiology, 78(5), 1404-1410 (2012-01-03)
The beneficial bacterium Pseudomonas chlororaphis O6 produces indole-3-acetic acid (IAA), a plant growth regulator. However, the pathway involved in IAA production in this bacterium has not been reported. In this paper we describe the involvement of the indole-3-acetamide (IAM) pathway
Rudy Maor et al.
Applied and environmental microbiology, 70(3), 1852-1854 (2004-03-10)
The plant pathogenic fungus Colletotrichum gloeosporioides f. sp. aeschynomene utilizes external tryptophan to produce indole-3-acetic acid (IAA) through the intermediate indole-3-acetamide (IAM). We studied the effects of tryptophan, IAA, and IAM on IAA biosynthesis in fungal axenic cultures and on
Elena Tsavkelova et al.
Fungal genetics and biology : FG & B, 49(1), 48-57 (2011-11-15)
The plant hormone indole-3-acetic acid (IAA) can be synthesized from tryptophan via the intermediate indole-3-acetamide (IAM). The two genes, IaaM (encoding tryptophan monooxygenase) and IaaH (encoding indole-3-acetamide hydrolase) that constitute the IAM pathway have been described in plant-associated bacteria. We
S Taliani et al.
Current medicinal chemistry, 16(26), 3359-3380 (2009-06-25)
The Translocator protein (TSPO), formerly known as the peripheral-type benzodiazepine receptor, is an 18 kDa mitochondrial protein primarily involved in steroid biosynthesis in both peripheral and glial cells. It has been extensively reported that TSPO regulates the rate-limiting translocation of