Fontos dokumentumok
32401
(±)-3-Chloro-1,2-propane-1,1,2,3,3-d5-diol
analytical standard
Szinonimák:
3-MCPD-d5
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSZWWUDQMAHNAQ-UXXIZXEISA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Determination of 3-monochloro-1,2-propanediol and 1,3-dichloro-2-propanol in various food product samples by liquid-liquid extraction (LLE) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
- Simultaneous analysis of 3-monochloropropanediol and glycidyl ester derivatives in fish oil samples using gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) following their derivatization with phenylboronic acid (PBA)
- Development and validation of an ultra-high performance liquid chromatography-electrospray ionization-tandem triple quadrupole mass spectrometry (UHPLC-ESI-MS/MS) method for the measurement of 3-monochloropropane-1,2-diol in Caco-2 cells
- Estimation of 3- and 2-monochloropropanediol esters in 10 extra virgin olive oil and 1 sunflower oil samples using an automated sample preparation procedure combined with GC-MS/MS
- GC-MS method-based determination of total 3-MCPD concentration in edible fats and oils.
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?