Fontos dokumentumok
8.20649
Sigma-Aldrich
Hippuric acid
for synthesis
Szinonimák:
Hippuric acid, Benzamidoacetic acid, Benzoylglycine, Benzoylaminoacetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H9NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
207-806-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.5% (acidimetric)
form
solid
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
188-190 °C
oldhatóság
3.26 g/L
térfogatsúly
630 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 97.5 %
Melting range (lower value): ≥ 186 °C
Melting range (upper value): ≤ 190 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3