Fontos dokumentumok
B85919
2-Butanol
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
sec-Butyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
12.5 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
761 °F
robbanási határérték
9.8 %
IVD (In vitro diagnosztika)
for in vitro diagnostic use
törésmutató
n20/D 1.397 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
sűrűség
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a precursor to produce 2-butanone in presence of KMnO4 oxidant and CPC (N-cetylpyridinium chloride) micellar catalyst.
- In the production of CH3NH3PbI3 perovskite films.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?