Fontos dokumentumok
I4125
Inosine
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
(−)-Inosine, Hypoxanthine 9-β-D-ribofuranoside
Teszt
≥99% (HPLC)
mp
222-226 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGQMRVRMYYASKQ-KQYNXXCUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a medium supplement in nucleotide rescue experiments in pancreatic cancer cell lines.
- as a component in holidic (synthetic) medium and in larval two-choice preference assay.
- as a reference standard in mass spectroscopy.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)