Fontos dokumentumok
133337
4-Acetamidobenzoic acid
98%
Szinonimák:
N-Acetyl-PABA
Teszt
98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
259-262 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-6(11)10-8-4-2-7(3-5-8)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCXJEYYXVJIFCE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?