4010CBC
Hypoxanthine
Xanthine oxidase substrate.
Szinonimák:
Hypoxanthine, 6-Hydroxypurine
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white to off-white
oldhatóság
1 M HCl: 20 mg/mL, clear (faint color solution)
DMF: 5 mg/mL, cloudy (with particulates)
DMSO: 5 mg/mL, clear, colorless (with few particulates)
hydrogen: 5 mg/mL, cloudy (with particulates)
kation nyomok
heavy metals: ≤10 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[nH]1c2nc[nH][c](c2nc1)=O
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Targeted metabolomics analysis approach to unravel the biofilm formation pathways of Enterococcus faecalis clinical isolates.: This research employs targeted metabolomics to understand the role of hypoxanthine in the biofilm formation pathways of Enterococcus faecalis, offering insights that could guide the development of new antibacterial strategies (Suriyanarayanan T et al., 2024).
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3