Fontos dokumentumok
G6752
Guanosine
≥98%
Szinonimák:
9-(β-D-Ribofuranosyl)guanine, Guanine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
microbial
Minőségi szint
100
200
Teszt
≥98%
Forma
powder
mp
250 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
formic acid:water (1:1): 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Alkalmazás
- as a reference standard for the analysis of glucosinolates by high-performance liquid chromatography with diode-array detection and electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC-DAD-ESI/MS)
- as a component of Mouse Embryonic Fibroblasts (MEFs) culture
- as a standard for the detection of residual RNA contaminant in oil palm plant genome samples by HPLC
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?