Fontos dokumentumok
850337P
Avanti
MAPCHO™-16
n-hexadecylphosphocholine, powder
Szinonimák:
HPC; Fos-Choline-16; FOS16; FC-16; Miltefosine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (850337P-1g)
pkg of 1 × 5 g (850337P-5g)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850337P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C21H46NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-25-27(23,24)26-21-19-22(2,3)4/h5-21H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQLXHQMOHUQAKB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3