MABT819
Anti-Glycosaminoglycan Antibody, skin specific Antibody, clone PG-4
clone PG-4, from mouse
Szinonimák:
Proteoglycan, Dermatan sulfate, Chondroitin sulfate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PG-4, monoclonal
faj reaktivitás
human, chicken, shark
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgMκ
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FAM20B(9917)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
ELISA Analysis: A representative lot detected Glycosaminoglycan in ELISA applications (Sorrell, J.M., et. al. (1999). Histochem J. 31(8):549-58).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Glycosaminoglycan in Immunohistochemistry applications (Sorrell, J.M., et. al. (1999). Histochem J. 31(8):549-58).
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Glycosaminoglycan in human skin tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash