Fontos dokumentumok
H4914
Honokiol
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
5,3′-Diallyl-2,4′-dihydroxybiphenyl, NSC 293100
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
oldhatóság
DMSO: 36 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
Gram-positive bacteria
neoplastics
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1CC=C)-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effects on plasmid hSirt3102-399 deacetylation activity
- as an antioxidant to study its cytoprotective role in human ovarian cancer cells (SKOV-3) and Chinese hamster ovary cells (CHOK1)
- to explore its effects on oxidative stress and mitochondrial dysfunction via a sirt3-dependent manner
- for intracerebroventricular (ICV) cannulation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.