384620
Honokiol
A biphenyl neolignan and an active principle of Magnolia extract that displays anti-angiogenic, anti-tumor and anxiolytic properties.
Szinonimák:
Honokiol, 5,3ʹ-Diallyl-2,4ʹ-dihydroxydiphenyl, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XIX, VEGFR2 Kinase Inhibitor XV
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1)c2c(ccc(c2)CC=C)O)CC=C
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Anti-angiogenic, anti-tumor and anxiolytic properties
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Yang, S.E., et al. 2002. Biochem. Pharmacol.63, 1641.
Son, H.J., et al. 2000. Planta Med.66, 469.
Maruyama, Y., et al. 1998. J. Nat. Prod.61, 135.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3