Fontos dokumentumok
M3445
Magnolol
≥90% (HPLC), from plant
Szinonimák:
2,2′-Bichavicol, 5,5′-Diallyl-2,2′-biphenyldiol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
oldhatóság
ethanol: soluble 1 mg/mL
methanol: soluble 1.5 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Hatásmechanizmus
cell membrane | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(CC=C)cc1-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-17(19)15(11-13)16-12-14(6-4-2)8-10-18(16)20/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVOAZFWZEDHOOU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to test its effect on muscle atrophy and macrophage subtypes in sarcopenia mouse model
- to test its inhibitory effect on human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) in angiogenesis assay
- to test its anti-fungal effects on growth, ultrastructure, and biofilm formation of Candida spp. strains
- in the preparation of immobilized amino-functionalized mesoporous silica particles for prolonged-release studies
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.