Fontos dokumentumok
Y0001289
Magnolol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2,2′-Bichavicol, 5,5′-Diallyl-2,2′-biphenyldiol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
magnolol, magnolia officialis
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(CC=C)cc1-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-17(19)15(11-13)16-12-14(6-4-2)8-10-18(16)20/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVOAZFWZEDHOOU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)