Fontos dokumentumok
Y0001290
Honokiol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
5,3′-Diallyl-2,4′-dihydroxybiphenyl, NSC 293100
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
honokiol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1CC=C)-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)