Fontos dokumentumok
C2313
Compound 48/80
powder, hypotensive agent
Szinonimák:
Poly-p-methoxyphenethylmethylamine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Compound 48/80,
form
powder
Minőségi szint
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to stimulate hemocytes for histamine release for measurement in ELISA and flow cytometry
- to induce mast cell degranulation
- to induce anaphylactic activity, dermatitis, pruritis, inflammation in mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research