Merck
413526
Sigma-Aldrich
2,2′-Diallylbisphenol A
technical grade, 85%
Szinonimák:
2,2′-Bis(3-allyl-4-hydroxyphenyl)isopropylidene, 2,2-Bis(3-allyl-4-hydroxyphenyl)propane, 4,4′-(1-Methylethylidene)bis[2-(2-propenyl)phenol], 4,4′-Isopropylidenebis(2-allylphenol)
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C[C6H3(CH2CH=CH2)OH]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
308.41
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
85%
form
viscous liquid
szennyeződések
<2% ethyl acetate
törésmutató
n20/D 1.587 (lit.)
sűrűség
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1ccc(O)c(CC=C)c1)c2ccc(O)c(CC=C)c2
InChI
1S/C21H24O2/c1-5-7-15-13-17(9-11-19(15)22)21(3,4)18-10-12-20(23)16(14-18)8-6-2/h5-6,9-14,22-23H,1-2,7-8H2,3-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOCGGVRGNIEDSZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,2′-Diallylbisphenol A (DABA) is a diallyl based epoxy modification agent that blends with the resin to improve the mechanical property of the epoxy material. It is majorly used in novalac based resins, which can be further cured with bismaleimides (BMI) for aerospace, electronics and wireless communication based applications.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cure reaction for modified diallylbisphenol A/diaminodiphenylsulfone/bismaleimide
Boey FYC, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 85(2), 227-235 (2002)
Diallyl bisphenol A?novolac epoxy system cocured with bisphenol-A-bismaleimide?cure and thermal properties
Ambika DK, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 106(2), 1192-1200 (2007)
Catalytic effect of 2, 2′-diallyl bisphenol A on thermal curing of cyanate esters
Koh HCY, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 101(3), 1775-1786 (2006)