Fontos dokumentumok
D7770
Diminazene aceturate
analytical standard
Szinonimák:
Berenil
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formátum
neat
SMILES string
CC(=O)NCC(O)=O.CC(=O)NCC(O)=O.NC(=N)c1ccc(N\N=N\c2ccc(cc2)C(N)=N)cc1
InChI
1S/C14H15N7.2C4H7NO3/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-21-20-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18;2*1-3(6)5-2-4(7)8/h1-8H,(H3,15,16)(H3,17,18)(H,19,20);2*2H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKQSSSVVBOUMNZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)