C9249
CryoSOfree™ DMSO-free Cryopreservation Medium
Szinonimák:
cell freezing medium
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cryopreservation: suitable
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Preserves pluripotency of stem cells
- Low cytotoxicity
- Chemically defined, serum free, protein free
- Ready to use
The following cell lines have been recovered at ≥90% following cryopreservation with CryoSOfree:
L929, KB, MC3T3, B16F1, Colon26, CaCO2, HT1080, MG63
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Cikkek
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.
Related Content
Introducing a new cell therapy demands optimal performance in upstream and downstream processing, process development, testing, and manufacturing. World-class products and partners are critical to success, speeding advancement of therapeutics that are effective, safe, and affordable.
Egy új sejtterápia bevezetése optimális teljesítményt követel meg az upstream és downstream feldolgozásban, a folyamatfejlesztésben, a tesztelésben és a gyártásban. A világszínvonalú termékek és partnerek kulcsfontosságúak a sikerhez, felgyorsítva a hatékony, biztonságos és megfizethető terápiák fejlesztését.