Fontos dokumentumok
H4398
DL-β-Hydroxypalmitic acid
≥98%
Szinonimák:
3-Hydroxyhexadecanoic acid
Teszt
≥98%
form
powder
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C16H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(17)14-16(18)19/h15,17H,2-14H2,1H3,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBWALJHXHCJYTE-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3