Merck
U806
Sigma-Aldrich
Undecanoic γ-lactone
99%
Szinonimák:
Aldehyde C14
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H20O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.28
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.45 (lit.)
bp
164-166 °C/13 mmHg (lit.)
sűrűség
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Laura E Korhonen et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3808-3815 (2005-05-27)
The purpose of this study was to determine the cytochrome P450 1A2 (CYP1A2) inhibition potencies of structurally diverse compounds to create a comprehensive three-dimensional quantitative structure-activity relationship (3D-QSAR) model of CYP1A2 inhibitors and to use this model to predict the