Fontos dokumentumok
H3398
DL-β-Hydroxylauric acid
≥99% (GC)
Szinonimák:
3-Hydroxydodecanoic acid
Teszt
≥99% (GC)
form
solid
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C12H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11(13)10-12(14)15/h11,13H,2-10H2,1H3,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUCMKTPAZLSKTL-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3