Fontos dokumentumok
55453
β-Hydroxyisovaleric acid
≥95.0% (T)
Szinonimák:
3-Hydroxy-3-methylbutyric acid
Teszt
≥95.0% (T)
törésmutató
n20/D 1.4415 (lit.)
bp
88 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
sűrűség
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(2,8)3-4(6)7/h8H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXFYFNCPONWUHW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?