Fontos dokumentumok
SML0256
2OHOA
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(9Z)-2-Hydroxy-9-octadecenoic acid; cis-2-Hydroxy-9-octadecenoic acid, 2-Hydroxy Oleic Acid, Minerval
Teszt
≥98% (HPLC)
tárolási körülmény
protect from light
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(19)18(20)21/h9-10,17,19H,2-8,11-16H2,1H3,(H,20,21)/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBSOOFITVPOOSY-KTKRTIGZSA-N
Alkalmazás
- a modulator of the sphingolipid and glycerophospholipid pathway to study its effects on myelination in mice Charcot–Marie–Tooth type 1A (CMT1A) myelinopathy and myelinating dorsal root ganglia cultures
- in biophysical studies to study its effects on artificial membranes
- to study its interactions with major membrane lipid films
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3