Fontos dokumentumok
H3648
(±)-3-Hydroxydecanoic acid
≥98%
Szinonimák:
DL-β-Hydroxycapric acid
Teszt
≥98%
form
powder
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYSSBMZUBSBFJL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- LORE receptor homomerization is required for 3-hydroxydecanoic acid-induced immune signaling and determines the natural variation of immunosensitivity within the Arabidopsis genus.: This study unveils the crucial role of 3-Hydroxydecanoic acid in mediating immune responses through LORE receptor homomerization in plants, providing insights into the molecular mechanisms of plant defense and potential agricultural applications (Eschrig et al., 2024).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3