Merck
W240015
Sigma-Aldrich
γ-Dodecalactone
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Szinonimák:
(±)-4-Dodecanolide, (±)-γ-Octyl-γ-butyrolactone, (±)-Dihydro-5-octyl-2(3H)-furanone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.30
FEMA-szám:
2400
Beilstein:
126680
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2240
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
10.019
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
Cocos nucifera
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
natural
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
bp
130-132 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
sűrűség
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
tree nuts
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
creamy; dairy; fatty; fruity; waxy; peach
SMILES string
CCCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGPCZPLRVAWXPW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased product, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Blue cheese, heated butter, pork fat, rum, sherry and cheeses.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)