Fontos dokumentumok
H2380
6-Hydroxy-DL-DOPA
≥98% (HPLC), powder, APE1 inhibitor
Szinonimák:
2,4,5-Trihydroxy-DL-phenylalanine, 2,5-Dihydroxy-DL-tyrosine
About This Item
Javasolt termékek
product name
6-Hydroxy-DL-DOPA, ≥98% (HPLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
off-white
oldhatóság
H2O: 3 mg/mL
1 M HCl: 50 mg/mL (Solutions should be freshly prepared and protected from exposure to light.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(Cc1cc(O)c(O)cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO5/c10-5(9(14)15)1-4-2-7(12)8(13)3-6(4)11/h2-3,5,11-13H,1,10H2,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLKRUSPZOTYMAT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3