Merck
SML0091
Sigma-Aldrich
L-Dopa ethyl ester
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine ethyl ester, 3-Hydroxy-L-tyrosine ethyl ester, Etilevodopa, L-Dopa ethyl ester, L-Dopa-Et, Levodopa ethyl ester, O-Ethyl-DOPA, TV-1203
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H15NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
225.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D +15 to +19°, c = 1 in methanol ([α]/D)
szín
white to tan
oldhatóság
H2O: ≥12 mg/mL at warmed to 60 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H15NO4/c1-2-16-11(15)8(12)5-7-3-4-9(13)10(14)6-7/h3-4,6,8,13-14H,2,5,12H2,1H3/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NULMGOSOSZBEQL-QMMMGPOBSA-N
Géninformáció
human ... DRD3(1814)
Alkalmazás
L-Dopa ethyl ester has been used to study the protective effects of piperlongumine (PLG) on rotenone-induced Parkinson disease (PD).
Biokémiai/fiziológiai hatások
L-Dopa ethyl ester (L-Dopa) is a dopamine replacement drug. It is used as a potent therapeutic for Parkinson disease (PD). L-Dopa has some long-term side effects, such as the deterioration of motor function.
L-Dopa ethyl ester is a prodrug of levodopa that has greater gastric solubility. The drug is rapidly hydrolyzed to levodopa by nonspecific esterases in the gastrointestinal tract. L-Dopa ethyl ester (etilevodopa)-carbidopa treatment was well tolerated but did not demonstrate better efficacy compared with standard levodopa-carbidopa treatment. L-Dopa ethyl ester should have a significant brain penetration following an administration by injection.
L-Dopa ethyl ester is prodrug of levodopa that has greater gastric solubility; antiparkinsonian agent
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Piperlongumine restores the balance of autophagy and apoptosis by increasing BCL2 phosphorylation in rotenone-induced Parkinson disease models.
Liu J, et al.
Autophagy, 1-17 (2018)