Merck
793477
Sigma-Aldrich
Kynurenic acid-3,5,6,7,8-d5
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10D5H2NO3
Molekulatömeg:
194.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
97% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]C1=C(O)C2=C(N=C1C(O)=O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCZHHEIFKROPDY-RALIUCGRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)