Fontos dokumentumok
148776
3-Hydroxyanthranilic acid
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
3-Hydroxyanthranilic acid, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
240 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1c(O)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJXSWCUQABXPFS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
<li><strong>Direct enzyme inhibition to mitigate quinolinic acid formation:</strong> Used to synthesize 2-amino-3-carboxymuconic semialdehyde (ACMS) during the kynurenine pathway of Tryptophan catabolism (Sanz et al., 2022).</li>
</ul>
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)