Merck
78047
Supelco
3-Hydroxy-DL-kynurenine
analytical standard
Szinonimák:
α,2-Diamino-3-hydroxy-γ-oxobenzenebutanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H12N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
224.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Teszt
≥90.0% (HPLC)
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
clinical testing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(CC(=O)c1cccc(O)c1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCKPUUFAIGNJHC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)