Merck
SML0522
Sigma-Aldrich
JM6
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
2-(3,4-Dimethoxybenzenesulfonylamino)-4-(3-nitrophenyl)-5-(piperidin-1-yl)methylthiazole, 3,4-Dimethoxy-N-[4-(3-nitrophenyl)-5-(1-piperidinylmethyl)-2-thiazolyl]-benzenesulfonamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H26N4O6S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
518.61
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)S(=O)(=O)Nc2nc(c(CN3CCCCC3)s2)-c4cccc(c4)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C23H26N4O6S2/c1-32-19-10-9-18(14-20(19)33-2)35(30,31)25-23-24-22(16-7-6-8-17(13-16)27(28)29)21(34-23)15-26-11-4-3-5-12-26/h6-10,13-14H,3-5,11-12,15H2,1-2H3,(H,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AOZLMMDVJOGGEQ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
JM6 is a prodrug inhibitor of kynurenine 3-monooxygenase (KMO) that increases kynurenic acid levels and reduces extracellular glutamate in the brain. JM6 prevents spatial memory deficits, anxiety-related behavior, and synaptic loss in mouse model of Alzheimer disease.
JM6 is a prodrug inhibitor of kynurenine 3-monooxygenase (KMO); Ro 61-8048 analog.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ewelina Rojewska et al.
Neuropharmacology, 102, 80-91 (2015-11-03)
Recent studies have highlighted the involvement of the kynurenine pathway in the pathology of neurodegenerative diseases, but the role of this system in neuropathic pain requires further extensive research. Therefore, the aim of our study was to examine the role
Cikkek
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.