Fontos dokumentumok
P63204
2,3-Pyridinedicarboxylic acid
99%
Szinonimák:
Quinolinic acid
Teszt
99%
Forma
powder
mp
188-190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-8-5(4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJAWHXHKYYXBSV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Gria1(50592) , Grin2a(24409)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?