Fontos dokumentumok
SML0399
D,L-Metanephrine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(±)-Metanephrine hydrochloride, 4-Hydroxy-3-methoxy-a-[(methylamino)methyl]-benzenemethanol hydrochloride, DL-3-O-Methyladrenaline hydrochloride, DL-Metanephrine hydrochloride, Metadrenaline hydrochloride, dl-Metanephrine hydrochloride, m-O-Methyladrenaline hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 12 mg/mL (clear solution)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=C(OC)C=C(C(CNC)O)C=C1.Cl
InChI
1S/C10H15NO3.ClH/c1-11-6-9(13)7-3-4-8(12)10(5-7)14-2;/h3-5,9,11-13H,6H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRIQFVCFOPJYEQ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)